Stampa…
4-Vinylbenzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
V0059-1G V0059-25G V0059-5G
TCIAV0059-1GEA 27 EUR
TCIAV0059-1G TCIAV0059-25G TCIAV0059-5G
4-Vinylbenzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis) stabilizzato
4-Vinylbenzoic acid
Formula: C₉H₈O₂
Punto di ebollizione: 282 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002569
CAS Number: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=191cf027d5252bf2c878f7f7061b794860a58743&vid=10701d78a96b76d66fafdea16d7e795e92178f3d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %