Stampa…
Dipentyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Amyl ether, Di-n-amyl ether, n-Pentyl ether
A0451-25ML A0451-500ML
TCIAA0451-25MLEA 40 EUR
TCIAA0451-25ML TCIAA0451-500ML
Dipentyl ether ≥98.0% (by GC)
Dipentyl ether
Other Product Names / Synonyms: Diamyl Ether, Pentyl Ether, Dipentyl Ether
Formula: C₁₀H₂₂O
Peso molecolare: 158,28 g/mol
Punto di ebollizione: 186°C
Punto di fusione: -69°C
Flash Pt: 57°C
MDL Number: MFCD00009501
CAS Number: 693-65-2
EINECS: 211-756-8
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00608
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54e09e899322fc43f99ea9b9175ffc8ec88d5db9&vid=54e09e899322fc43f99ea9b9175ffc8ec88d5db9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %