1,2-Diiodobenzene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with copper chip
D0606-25G
D0606-5G
TCIAD0606-25GEA
505
EUR
TCIAD0606-25G
TCIAD0606-5G
1,2-Diiodobenzene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1,2-Diiodobenzene
Formula:
C₆H₄I₂ Peso molecolare: 329,91 g/mol Punto di ebollizione: 152°C Densità: 2,76 g/cm³ (0 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001038 CAS Number: 615-42-9 EINECS: 210-425-5 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...