Stampa…
Acido 5-Aminosalicilico ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Fornitore: TCI
Attenzione
A2291-25G A2291-5G
TCIAA2291-25GEA 65 EUR
TCIAA2291-25G TCIAA2291-5G
Acido 5-Aminosalicilico ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Acido 5-Aminosalicilico
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 265°C
Densità: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007877
CAS Number: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 14,05904
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=958279d533fa515523ac6cc3fa91ac73180edc8a&vid=ad7891cbc4b1a3467fa863ad3c0bb832592042ff&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test