Stampa…

1-Bromo-3-iodobenzene ≥97.0% (by GC) stabilizzato

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 3-Bromoiodobenzene

Stabilization: Stabilised with copper chip

B1236-25G B1236-5G B1236-100G
TCIAB1236-25GEA 44 EUR
TCIAB1236-25G TCIAB1236-5G TCIAB1236-100G
1-Bromo-3-iodobenzene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
1-Bromo-3-iodobenzene
Formula: C₆H₄BrI
Peso molecolare: 282,91 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: –9,3 °C
Densità: 2,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001043
CAS Number: 591-18-4
EINECS: 209-703-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a273dc48c24fa8a4c683be448b158fecbe8096d7&vid=1995e76313d2b9e54bc75a24a2782eba4ff61408&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR