Stampa…
1-Bromo-2-iodobenzene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper chip
B1126-25G B1126-250G B1126-5G
TCIAB1126-25GEA 43 EUR
TCIAB1126-25G TCIAB1126-250G TCIAB1126-5G
1-Bromo-2-iodobenzene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1-Bromo-2-iodobenzene
Formula: C₆H₄BrI
Punto di ebollizione: 120°C
Densità: 2,2571 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00001030
CAS Number: 583-55-1
EINECS: 209-508-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d806754d6f2bd1e87de4ac5b37ae1ea7b568fa21&vid=666e97ffcdb25f3d09d88d15351498612509455d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %