Stampa…
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1152-25G A1152-5G
TCIAA1152-25GEA 69 EUR
TCIAA1152-25G TCIAA1152-5G
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
Formula: C₅H₅F₃O₂
Punto di ebollizione: 92°C
Flash Pt: 13°C
MDL Number: MFCD00000444
CAS Number: 407-47-6
EINECS: 206-987-6
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d16413bec9946cc9ab502656a4bc9fd6cdd098f6&vid=d16413bec9946cc9ab502656a4bc9fd6cdd098f6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %