Stampa…
2-Ethylhexyl methacrylate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Methacrylic acid 2-ethylhexyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0591-25ML M0591-500ML
TCIAM0591-25MLEA 18 EUR
TCIAM0591-25ML TCIAM0591-500ML
2-Ethylhexyl methacrylate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
2-Ethylhexyl methacrylate
Formula: C₁₂H₂₂O₂
Peso molecolare: 198,31 g/mol
Punto di ebollizione: 88°C
Flash Pt: 100°C
MDL Number: MFCD00009494
CAS Number: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3fb70c6c10886ba585a9150688ba029afbd12c2&vid=a3fb70c6c10886ba585a9150688ba029afbd12c2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %