Stampa…
2-Piperidinoethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 1-Piperidineethanol
P0348-25G P0348-500G
TCIAP0348-25GEA 16 EUR
TCIAP0348-25G TCIAP0348-500G
2-Piperidinoethanol ≥98.0% (by GC)
2-Piperidinoethanol
Formula: C₇H₁₅NO
Peso molecolare: 129,2 g/mol
Punto di ebollizione: 198°C
Flash Pt: 73°C
MDL Number: MFCD00006512
CAS Number: 3040-44-6
EINECS: 221-244-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1615ad9d01d161f4f4e5fdf47843c0b441500977&vid=1615ad9d01d161f4f4e5fdf47843c0b441500977&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %