2-Methyl-2-propen-1-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₈O Punto di ebollizione: 113°C Flash Pt: 33°C |
MDL Number:
MFCD00004737 CAS Number: 513-42-8 EINECS: 208-161-0 UN: 2614 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |