Stampa…
9-(Chloromethyl)anthracene ≥97.0% (by titrimetric analysis) for HPLC labeling
Fornitore: TCI
Pericolo
A5502-1G A5502-5G
TCIAA5502-1GEA 32 EUR
TCIAA5502-1G TCIAA5502-5G
9-(Chloromethyl)anthracene ≥97.0% (by titrimetric analysis) for HPLC labeling
9-(Chloromethyl)anthracene
Formula: C₁₅H₁₁Cl
Peso molecolare: 226.71 g/mol
Punto di ebollizione: 371
Punto di fusione: 142
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001263
CAS Number: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f7da07c43220ec5e6b5bea4ad7aa8805459760a&vid=56bccbca3475afcdd36a88ea1252d6749f076c77&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C