3-Iodopropene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Stabilization:
Stabilised with copper chip
Formula:
C₃H₅I Punto di ebollizione: 102°C Punto di fusione: –99°C Densità: 1,832 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 16°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001094 CAS Number: 556-56-9 EINECS: 209-130-4 UN: 1723 ADR: 3,II Merck Index: 14,00294 |
|
Appearance | White to Brown to Dark purple clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |