Stampa…

1-Iodo-2-methylpropane ≥97.0% (by GC) stabilizzato

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: Isobutyliodide

Stabilization: Stabilised with copper chip

I0322-25ML I0322-250ML
TCIAI0322-25MLEA 55 EUR
TCIAI0322-25ML TCIAI0322-250ML
1-Iodo-2-methylpropane ≥97.0% (by GC) stabilizzato
1-Iodo-2-methylpropane
Formula: C₄H₉I
Peso molecolare: 184,02 g/mol
Punto di ebollizione: 121°C
Punto di fusione: –90,7 °C
Densità: 1,605 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 0°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001084
CAS Number: 513-38-2
EINECS: 208-160-5
UN: 2391
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05144
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e1ef391dc005438210cc6e0f42711a4ee6db63&vid=630c009a593566e9689b96d6e2a0aba765e77d6e&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR