Stampa…
3-Phenyl-1-propyne ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
P1956-1G P1956-5G
TCIAP1956-1GEA 44 EUR
TCIAP1956-1G TCIAP1956-5G
3-Phenyl-1-propyne ≥95.0% (by GC) stabilizzato
3-Phenyl-1-propyne
Formula: C₉H₈
Punto di ebollizione: 75°C
Flash Pt: 52°C
MDL Number: MFCD00134431
CAS Number: 10147-11-2
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7258d0c305b5234f07f80d99010523e42e0c3a68&vid=7258d0c305b5234f07f80d99010523e42e0c3a68&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %