Stampa…
2,4-Hexadiene mixture of isomers ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
H0336-25ML H0336-5ML
TCIAH0336-25MLEA 375 EUR
TCIAH0336-25ML TCIAH0336-5ML
2,4-Hexadiene mixture of isomers ≥95.0% (by GC)
2,4-Hexadiene
Formula: C₆H₁₀
Punto di ebollizione: 83°C
Punto di fusione: –79 °C
Densità: 0,7156 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -8°C
MDL Number: MFCD00009297
CAS Number: 592-46-1
EINECS: 209-757-3
UN: 2458
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3511f435fcd3f71f8178f2e737208975aef6dab0&vid=59a53fafffb63763d4ac2c8759590aa15546aa81&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)