Glicerina ≥99.0% (by GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Punto di ebollizione: 290°C Punto di fusione: 18,6 °C Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 177°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004722 CAS Number: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 14,04484 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |