Stampa…
2-Propanolo ≥99.5% (by GC) per spettrofotometria
Fornitore: TCI
Pericolo
I0164-100ML I0164-500ML
TCIAI0164-100MLEA 16 EUR
TCIAI0164-100ML TCIAI0164-500ML
2-Propanolo ≥99.5% (by GC) per spettrofotometria
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Punto di ebollizione: 82°C
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 15°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 14,05208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ef0a3050bc3fd54fa52c35e004090bd986d097f&vid=695ce94126a68bd2a2e0e9965b4f910241212a78&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (210nm) max. 0.800
Absorbance (220nm) max. 0.400
Absorbance (230nm) max. 0.200