Stampa…
2-Iodoethanol ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0391-25G I0391-5G
TCIAI0391-25GEA 58 EUR
TCIAI0391-25G TCIAI0391-5G
2-Iodoethanol ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2-Iodoethanol
Formula: C₂H₅IO
Punto di ebollizione: 85°C
Densità: 2,202 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002830
CAS Number: 624-76-0
EINECS: 210-861-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b6208c50035576668f085b154fe464b901bd2d3&vid=2b6208c50035576668f085b154fe464b901bd2d3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %