Stampa…
Etile ioduro ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0058-25G I0058-500G I0058-100G
TCIAI0058-25GEA 17 EUR
TCIAI0058-25G TCIAI0058-500G TCIAI0058-100G
Etile ioduro ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Etile ioduro
Formula: C₂H₅I
Punto di ebollizione: 72°C
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 1,936 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001091
CAS Number: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03813
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e48e4bcb15ac1ed1ccf70456be7db3a395e1a2a&vid=f37759a6600e2984fc741960a8d92b8af8b35ba0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %