Metilene ioduro ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methylene iodide
Stabilization:
Stabilised with copper chip
Formula:
CH₂I₂ Punto di ebollizione: 181°C Punto di fusione: 6 °C Densità: 3,32537 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001079 CAS Number: 75-11-6 EINECS: 200-841-5 UN: 1760 ADR: 8,III Merck Index: 14,06066 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...