Stampa…

2-Iodopropano ≥99.0% (by GC) stabilizzato

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Isopropyl iodide

Stabilization: Stabilised with copper chip

I0069-25G I0069-500G I0069-100G
TCIAI0069-25GEA 27 EUR
TCIAI0069-25G TCIAI0069-500G TCIAI0069-100G
2-Iodopropano ≥99.0% (by GC) stabilizzato
2-Iodopropano
Formula: C₃H₇I
Peso molecolare: 169,99 g/mol
Punto di ebollizione: 90°C
Punto di fusione: -90°C
Densità: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 42°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001071
CAS Number: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec788505b6846ad10a477ebbf13f4c3d745af374&vid=d917a9e77fbba469f538fd38c0a44b97e8cbe9ee&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR