Stampa…
2-Iodobutane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper chip
B1093-25G B1093-500G
TCIAB1093-25GEA 32 EUR
TCIAB1093-25G TCIAB1093-500G
2-Iodobutane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2-Iodobutane
Formula: C₄H₉I
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: –104 °C
Densità: 1,6263 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 24°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001072
CAS Number: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
UN: 2390
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01574
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=227f0539864d0acece68e48d5cb6a315675962e7&vid=faa576e97f835b34645ff79d69457df11f6620b1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %