Stampa…
1-Iodopentane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Pentyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0066-25ML I0066-250ML
TCIAI0066-25MLEA 38 EUR
TCIAI0066-25ML TCIAI0066-250ML
1-Iodopentane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1-Iodopentane
Formula: C₅H₁₁I
Peso molecolare: 198,05 g/mol
Punto di ebollizione: 155°C
Punto di fusione: –85,6 °C
Densità: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 43°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001100
CAS Number: 628-17-1
EINECS: 211-030-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=151d3babcea5559c0e7a2e1efda410e6c5294146&vid=7f510d96fa66f08500317a9b8c49bbd6b9a420c0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %