Stampa…
1-Iodohexane ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0059-25G I0059-250G I0059-100G
TCIAI0059-25GEA 37 EUR
TCIAI0059-25G TCIAI0059-250G TCIAI0059-100G
1-Iodohexane ≥97.0% (by GC) stabilizzato
1-Iodohexane
Formula: C₆H₁₃I
Punto di ebollizione: 180°C
Punto di fusione: –68 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 61°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001102
CAS Number: 638-45-9
EINECS: 211-339-0
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03511666ca89d474e1c552cd9f6bc4480fb81678&vid=6d671b1c77cc9a684b4fa4434bb59c62d1a245cb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %