Stampa…
1-Iodobutano ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0055-25G I0055-500G
TCIAI0055-25GEA 29 EUR
TCIAI0055-25G TCIAI0055-500G
1-Iodobutano ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1-Iodobutano
Formula: C₄H₉I
Punto di ebollizione: 130°C
Punto di fusione: –103 °C
Densità: 1,616 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 49°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001098
CAS Number: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01573
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=723ae0732ef9a14c17dda4d1534ab6a3284ab08b&vid=e423323ae1d40e0e7e3db0b6024898411a874fd9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %