Stampa…
1-Iodoperfluoropropane ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper chip
H0596-25G H0596-5G
TCIAH0596-25GEA 412 EUR
TCIAH0596-25G TCIAH0596-5G
1-Iodoperfluoropropane ≥95.0% (by GC) stabilizzato
1-Iodoperfluoropropane
Formula: C₃F₇I
Punto di ebollizione: 41°C
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 2,1306 g/cm³ (0 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001061
CAS Number: 754-34-7
EINECS: 212-045-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acbfc5cdc81ebccd76ad1e5fec1d939a63331cf1&vid=48b5cd064be3137afabc18d0a1b737e4abf7a790&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %