Stampa…
1-Iodoperfluorohexane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T1098-25G T1098-5G
TCIAT1098-25GEA 47 EUR
TCIAT1098-25G TCIAT1098-5G
1-Iodoperfluorohexane ≥98.0% (by GC)
1-Iodoperfluorohexane
Formula: C₆F₁₃I
Punto di ebollizione: 117°C
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 2,0564 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001063
CAS Number: 355-43-1
EINECS: 206-586-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8141642387847d974ff2b4b664f2b93d6e3729d3&vid=8141642387847d974ff2b4b664f2b93d6e3729d3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %