Stampa…
1-Iodoperfluorbutane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0499-25G N0499-500G N0499-100G
TCIAN0499-25GEA 36 EUR
TCIAN0499-25G TCIAN0499-500G TCIAN0499-100G
1-Iodoperfluorbutane ≥98.0% (by GC)
1-Iodoperfluorbutane
Formula: C₄F₉I
Punto di ebollizione: 67°C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 2,0497 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001062
CAS Number: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43953aab63e8baf3604a1d7ac50ddf8967ffbe1c&vid=fbb35dae343a0056fec64c77248ffeb441e372e1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %