Stampa…
3-Chloro-1-iodopropane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-3-iodopropane
Stabilization: Stabilised with copper chip
C1037-25G C1037-5G
TCIAC1037-25GEA 110 EUR
TCIAC1037-25G TCIAC1037-5G
3-Chloro-1-iodopropane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
3-Chloro-1-iodopropane
Formula: C₃H₆ClI
Peso molecolare: 204,44 g/mol
Punto di ebollizione: 171°C
Densità: 1,904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001096
CAS Number: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f5489bb7771481252b13f254615a77f3e156673&vid=6f5489bb7771481252b13f254615a77f3e156673&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %