Stampa…
Acetoin ≥98.0% (by GC) (May exist as crystalline dimer)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Acetyl methyl carbinol, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxy-2-butanone
H0225-25G H0225-500G
TCIAH0225-25GEA 26 EUR
TCIAH0225-25G TCIAH0225-500G
Acetoin ≥98.0% (by GC) (May exist as crystalline dimer)
Acetoin
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Punto di ebollizione: 144°C
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 46°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004521
CAS Number: 513-86-0
EINECS: 208-174-1
UN: 2621
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00064
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ec11d2db1ea00b7885a9d51a04d2f25285ae314&vid=e9029a8ae14be8319ff9e0896ff914d6328edeb8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %