Stampa…
Metiletilchetone ≥99.0% (by GC) per spettrofotometria
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Butanone, Etilmetilchetone
E0140-25ML E0140-500ML
TCIAE0140-25MLEA 17 EUR
TCIAE0140-25ML TCIAE0140-500ML
Metiletilchetone ≥99.0% (by GC) per spettrofotometria
Metiletilchetone
Formula: C₂H₅COCH₃
Peso molecolare: 72,11 g/mol
Punto di ebollizione: 79°C
Punto di fusione: –86 °C
Densità: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -9°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011648
CAS Number: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 14,06072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ba87a9d04d7837fa5f381a9beed7cf58762ed43&vid=bc8fe7d0ef695c38fb6d1600610ea423f92afd07&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (330nm) max. 1.000
Absorbance (340nm) max. 0.100
Absorbance (350nm) max. 0.020