Stampa…
4-Ethyl-2-methoxyphenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0353-25ML E0353-5ML
TCIAE0353-25MLEA 118 EUR
TCIAE0353-25ML TCIAE0353-5ML
4-Ethyl-2-methoxyphenol ≥98.0% (by GC)
4-Ethyl-2-methoxyphenol
Formula: C₉H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 235°C
Flash Pt: 108°C
MDL Number: MFCD00038714
CAS Number: 2785-89-9
EINECS: 220-500-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dc4564a3754fa4d791a2e07165d46a9fb35e178&vid=0dc4564a3754fa4d791a2e07165d46a9fb35e178&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %