Stampa…
Butilmetacrilato ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
M0081-25ML M0081-500ML
TCIAM0081-25MLEA 16 EUR
TCIAM0081-25ML TCIAM0081-500ML
Butilmetacrilato ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Butilmetacrilato
Formula: C₈H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 164°C
Punto di fusione: -25°C
Densità: 0,8951 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 51°C
MDL Number: MFCD00009444
CAS Number: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2305e62130b6fcb7333e0b1315debb3dd53ee8c&vid=d2305e62130b6fcb7333e0b1315debb3dd53ee8c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %