Stampa…
1-Bromoperfluorooctane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Perflubron, 1-Bromoheptadecafluorooctane, Perfluorooctyl bromide
H0946-25G H0946-5G
TCIAH0946-25GEA 183 EUR
TCIAH0946-25G TCIAH0946-5G
1-Bromoperfluorooctane ≥98.0% (by GC)
1-Bromoperfluorooctane
Formula: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
Peso molecolare: 498,96 g/mol
Punto di ebollizione: 141°C
Punto di fusione: 6 °C
Densità: 1,918 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00042082
CAS Number: 423-55-2
EINECS: 207-028-4
Merck Index: 14,07156
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b07ad74fdaaa9cb0bcc0b80352784500c515f866&vid=11933395b04d38ae4918fb8a57f33293fd84aaa0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %