Stampa…
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D0986-25G D0986-500G D0986-100G
TCIAD0986-25GEA 18 EUR
TCIAD0986-25G TCIAD0986-500G TCIAD0986-100G
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 146°C
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 35°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005359
CAS Number: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a91ec5793d95fc8546ffe5e12ce8f6b1929218b&vid=e186ba365d0a34a40f89c56f92b310528e41f8d3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)