Stampa…
1,4-Dimethylcyclohexane cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0700-25ML D0700-500ML
TCIAD0700-25MLEA 39 EUR
TCIAD0700-25ML TCIAD0700-500ML
1,4-Dimethylcyclohexane cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
1,4-Dimethylcyclohexane
Formula: C₈H₁₆
Punto di ebollizione: 120 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –87 °C
Densità: 0,77 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 10°C
MDL Number: MFCD00001508
CAS Number: 589-90-2
EINECS: 209-663-2
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6b61e1e590b3a20f94b2412109c27fccb70f271&vid=fbb2977156f52e3cd8ec484abb1370c9be4fd492&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)