Stampa…
1,2-Dimethylcyclohexane cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Hexahydro-o-xylene
D0698-25ML D0698-500ML
TCIAD0698-25MLEA 16 EUR
TCIAD0698-25ML TCIAD0698-500ML
1,2-Dimethylcyclohexane cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
1,2-Dimethylcyclohexane
Formula: C₈H₁₆
Peso molecolare: 112,22 g/mol
Punto di ebollizione: 124 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –90 °C
Densità: 0,7726 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064172
CAS Number: 583-57-3
EINECS: 209-509-4
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b70d7f4d9254dd151e3e405271ffecf361d8f21a&vid=b1d4036f27e36fcecc62eff66ece517709af4b89&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)