Stampa…
4-Metilcicloesanolo cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M0196-25ML M0196-500ML
TCIAM0196-25MLEA 17 EUR
TCIAM0196-25ML TCIAM0196-500ML
4-Metilcicloesanolo cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
4-Metilcicloesanolo
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 171 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,9328 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 68°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001449
CAS Number: 589-91-3
EINECS: 209-664-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a57c42b3bb51bb99954db8aba502fbad6759b696&vid=0e09aac68af8ee06673ee423f57a7dba23f6e867&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)