Stampa…
4-tert-Butylcyclohexanol cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B0383-25G B0383-500G
TCIAB0383-25GEA 18 EUR
TCIAB0383-25G TCIAB0383-500G
4-tert-Butylcyclohexanol cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
4-tert-Butylcyclohexanol
Formula: C₁₀H₂₀O
Punto di ebollizione: 214 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 57 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (80 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001473
CAS Number: 98-52-2
EINECS: 202-676-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39591633f3ef54330d7bf5929b38ae9125137109&vid=6d31b13aaf624a75819fed6ca4a3a41fc4945351&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Melting point 64.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency