Stampa…
3-Metilcicloesanolo cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Methylhexalin
M0195-25ML M0195-500ML
TCIAM0195-25MLEA 24 EUR
TCIAM0195-25ML TCIAM0195-500ML
3-Metilcicloesanolo cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
3-Metilcicloesanolo
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 171 - 173 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –74 °C
Densità: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 62°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001446
CAS Number: 591-23-1
EINECS: 209-709-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9fdf6db7f8e4cab7731c5bdadf428055c538478&vid=9c53cf3192a4f7e3b8a412bf8239772fc89acc15&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)