Stampa…
2-Metilcicloesanolo cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Methylcyclohexan-1-ol
M0194-25ML M0194-500ML
TCIAM0194-25MLEA 22 EUR
TCIAM0194-25ML TCIAM0194-500ML
2-Metilcicloesanolo cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
2-Metilcicloesanolo
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 163 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 0,921 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 58°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001443
CAS Number: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN: 2617
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc1b47e9ebe1b630fa87ab770fe0a1f850d3f419&vid=5c45062829ee5d39a2518603185edae4a84e679e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)