Stampa…
1,3-Dicloropropene cis- and trans-mixture ≥92.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0405-25G D0405-500G
TCIAD0405-25GEA 17 EUR
TCIAD0405-25G TCIAD0405-500G
1,3-Dicloropropene cis- and trans-mixture ≥92.0% (by GC)
1,3-Dicloropropene
Formula: C₃H₄Cl₂
Punto di ebollizione: 108 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –83,9 °C
Densità: 1,25 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 25°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000985
CAS Number: 542-75-6
EINECS: 208-826-5
UN: 2047
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03075
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41d8f04fba9c6f31fd7631e3ff0c39b9df2e4e66&vid=2bde8bc27aeba9f18e6da3a78ab7f696dfec4a12&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 % (total of isomers)