Stampa…
2-Bromo-2-butene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Stabilization: Stabilised with copper chip
B1412-25G B1412-500G
TCIAB1412-25GEA 42 EUR
TCIAB1412-25G TCIAB1412-500G
2-Bromo-2-butene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2-Bromo-2-butene
Formula: C₄H₇Br
Peso molecolare: 135 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C (1013 hPa)
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 18°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000141
CAS Number: 13294-71-8
EINECS: 236-316-2
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e02926de0d9da2bf93085f9fc587ddc21404b7e&vid=9589f19bc3b6f1188f18e5a134d85b30afdacb5b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)