Stampa…
Calcio solfato, Drierite™ 3 mm (8 mesh) per fissaggio, with indicator (cobalt (II) chloride)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
89751.TD 89751.XA
89751.TDEA 57.8 EUR
89751.TD 89751.XA
Calcio solfato, Drierite™ 3 mm (8 mesh) per fissaggio, with indicator (cobalt (II) chloride)
Calcio solfato
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular -8 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formula: CaO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010912
CAS Number: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1706