Calcio solfato, Drierite™ 6 mm (4 mesh) per fissaggio, with indicator (cobalt (II) chloride)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
43065.TD
43065.XA
43065.TDEA
51.1
EUR
43065.TD
43065.XA
Calcio solfato, Drierite™ 6 mm (4 mesh) per fissaggio, with indicator (cobalt (II) chloride)
Calcio solfato
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular, -4+6 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue to pink
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formula:
CaO₄S Peso molecolare: 136,14 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010912 CAS Number: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,1706 |