Stampa…
Calcio solfato, Drierite™ 6 mesh per fissaggio, with indicator (cobalt (II) chloride)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
43064.TD 43064.XA
43064.TDEA 52.3 EUR
43064.TD 43064.XA
Calcio solfato, Drierite™ 6 mesh per fissaggio, with indicator (cobalt (II) chloride)
Calcio solfato
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -6 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formula: CaO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010912
CAS Number: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1706