Stampa…
Calcio solfato, Drierite™ 10-20 mesh, with indicator (cobalt (II) chloride)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
350010020 350015000 350010100
ACRO350010020EA 267 EUR
ACRO350010020 ACRO350015000 ACRO350010100
Calcio solfato, Drierite™ 10-20 mesh, with indicator (cobalt (II) chloride)
Calcio solfato
Formula: CaO₄S
Punto di fusione: 1450 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010912
CAS Number: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 10 to 20 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical of fatty acids: