Calcio solfato, Drierite™ 6 mm (4 mesh) per fissaggio, with indicator (cobalt (II) chloride)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
219080020
219085000
219080100
ACRO219080020EA
298
EUR
ACRO219080020
ACRO219085000
ACRO219080100
Calcio solfato, Drierite™ 6 mm (4 mesh) per fissaggio, with indicator (cobalt (II) chloride)
Calcio solfato
Formula:
CaO₄S Peso molecolare: 136,14 g/mol Punto di fusione: 1450 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010912 CAS Number: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | Blue Irregular granules |
Water | ≤0.3 % |
Particle size | 4 mesh |
Composition | ≤2 % (CoCl2) Typical |