Stampa…
p-Tolylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: P-Toluylacetonitrile, 4-Methylbenzyl cyanide, (4-Methylphenyl)acetonitrile
X0047-25ML X0047-500ML
TCIAX0047-25MLEA 26 EUR
TCIAX0047-25ML TCIAX0047-500ML
p-Tolylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
p-Tolylacetonitrile
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 245°C
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 106°C
MDL Number: MFCD00001922
CAS Number: 2947-61-7
EINECS: 220-963-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b53d1a6eb92291df0cb19b8978ec7042ce2ca4d&vid=9b53d1a6eb92291df0cb19b8978ec7042ce2ca4d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %