Stampa…
Etil-metacrilato ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
M0084-25ML M0084-500ML
TCIAM0084-25MLEA 16 EUR
TCIAM0084-25ML TCIAM0084-500ML
Etil-metacrilato ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Etil-metacrilato
Formula: C₆H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 117°C
Punto di fusione: –75°C
Densità: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 20°C
MDL Number: MFCD00009161
CAS Number: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d87e0e9b934ff6d0e6c212e976ea4e5303d731d&vid=5d87e0e9b934ff6d0e6c212e976ea4e5303d731d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %